Learn More
3-Bromo-4-metoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde |
| Punto de fusión | 49°C to 53°C |
| Punto de ebullición | 108°C to 110°C (1 mmHg) |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 1636939 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.05 |
| Porcentaje de pureza | 98% |