Learn More
3-Bromo-4-isocianatotiofeno, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10674385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10674385 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10041384 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10674385 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC54206DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 937795-88-5
Fórmula molecular C5H2BrNOS
Peso molecular (g/mol) 204.041
Número MDL MFCD09879904
Clave InChI HVJDEHSHJHNENX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromothiophen-3-isocyanate, 4-bromothien-3-yl isocyanate
PubChem CID 24229539
Nombre IUPAC 3-bromo-4-isocianatotiofeno
SMILES C1=C(C(=CS1)Br)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-isocyanatothiophene
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.05
Porcentaje de pureza 95%