Learn More
3-Bromo-4-yodopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437137 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15437137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34203.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 89167-19-1 | C5H3BrIN | 283.894 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89167-19-1
Fórmula molecular C5H3BrIN
Peso molecular (g/mol) 283.894
Número MDL MFCD11110263
Clave InChI LKDNPXCBLVOBRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 3-bromo-4-iodo, acmc-209qyv
PubChem CID 52911177
Nombre IUPAC 3-bromo-4-yodopiridina
SMILES C1=CN=CC(=C1I)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-iodopyridine
Punto de fusión 111°C to 115°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.89
Porcentaje de pureza 97%