Learn More
3-Bromo-4-yodo-1-(triisopropilsilil)-1H-pirrol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-4-iodo-1-(triisopropylsilyl)-1H-pyrrole |
| CAS | 773851-39-1 |
| Fórmula molecular | C13H23BrINSi |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H23BrINSi/c1-9(2)17(10(3)4,11(5)6)16-7-12(14)13(15)8-16/h7-11H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)n1cc(Br)c(I)c1 |
| Nombre IUPAC | (3-bromo-4-yodopirrol-1-il)-tri(propan-2-il)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 428.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 426.9828 |