Learn More
3-Bromo-4-hidroxibenzonitrilo, TRC
Código de producto. 30333121
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333121 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30333121 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6825705G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
CAS 2315-86-8
Fórmula molecular C7H4BrNO
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Bromo-4-cyanophenol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4BrNO/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3,10H
SMILES BrC1=C(O)C=CC(C#N)=C1
Nombre IUPAC 3-Bromo-4-hidroxibenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 198.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.95