Learn More
Ácido 3-bromo-4-hidroxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499257 50 g 50 g
11489257 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21338.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14348-41-5 | C7H5BrO3 | 217.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14348-41-5
Fórmula molecular C7H5BrO3
Peso molecular (g/mol) 217.02
Número MDL MFCD00017547
Clave InChI XMEQDAIDOBVHEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-4-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-4-hydroxy, acmc-20aix6, 3-bromo-4-hydroxybenzoicacid, 3-bromo-4-hydroxybenzoic acid, 3-bromo-4-hydroxybenzoicacidhydrate, 3-bromo-4-hydroxybenzoic acid 10g
PubChem CID 84368
Nombre IUPAC Ácido 3-bromo-4-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O)C(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid
Punto de fusión 176°C to 178°C
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.02
Porcentaje de pureza 98%