Learn More
Ácido 3-bromo-4-hidroxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11489257
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Unit Size:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11489257 10 g 10 g
11499257 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11489257 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21338.09
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 14348-41-5 | C7H5BrO3 | 217.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14348-41-5
Fórmula molecular C7H5BrO3
Peso molecular (g/mol) 217.02
Número MDL MFCD00017547
Clave InChI XMEQDAIDOBVHEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-4-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-4-hydroxy, acmc-20aix6, 3-bromo-4-hydroxybenzoicacid, 3-bromo-4-hydroxybenzoic acid, 3-bromo-4-hydroxybenzoicacidhydrate, 3-bromo-4-hydroxybenzoic acid 10g
PubChem CID 84368
Nombre IUPAC Ácido 3-bromo-4-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O)C(Br)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid
Punto de fusión 176°C to 178°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.02
Porcentaje de pureza 98%