Learn More
3-Bromo-4-hidroxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30329420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329420 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30329420 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB41538010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde
CAS 2973-78-6
Fórmula molecular C7H5BrO2
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-Bromo-4-formylphenol, 4-Hydroxy-3-bromobenzaldehyde, NSC 220227
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-4,10H
SMILES Oc1ccc(C=O)cc1Br
Nombre IUPAC 3-bromo-4-hidroxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 201.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.9473