Learn More
3-Bromo-4-hidroxibenzaldehído, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11406426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11406426 5 g 5 g
11416426 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11406426 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24729.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2973-78-6 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol
3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde is an intermediate in organic syntheses, it is used to produce other chemicals like 5-Brom-4-hydroxy-b-nitrostyrol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-bromo-4-hidroxibenzaldehído es un producto intermedio en la síntesis orgánica. Se utiliza para producir otros productos químicos, como 5-bromo-4-hidroxi-b-nitrostirol.
Solubilidad
Soluble en agua 1,33 g/l.
Notas
Sensible al aire. Almacenénese bajo gas inerte seco. Almacenar lejos de agentes oxidantes y del aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2973-78-6
Fórmula molecular C7H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 201.02
Número MDL MFCD00017348
Clave InChI UOTMHAOCAJROQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 3-bromo-4-hydroxy, 3-bromo-4-hydroxy-benzaldehyde, 4-hydroxy-3-bromobenzaldehyde, pubchem3778, acmc-209hav, 2-bromo-4-formylphenol, asischem n48923, 3-bromo-4-hydroxybenzaldehye, ksc490m5b, akos akm00117
PubChem CID 76308
Nombre IUPAC 3-bromo-4-hidroxibenzaldehído
SMILES OC1=CC=C(C=O)C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 125°C to 128°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2205318
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water 1.33g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.02
Porcentaje de pureza ≥97%