Learn More
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde 97%, Maybridge™
Código de producto. 10508463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10508463 50 g 50 g
10351453 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10508463 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB06293EE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 2973-76-4
Fórmula molecular C8H7BrO3
Peso molecular (g/mol) 231.05
Número MDL MFCD00006940
Clave InChI KLSHZDPXXKAHIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromovanillin, benzaldehyde, 3-bromo-4-hydroxy-5-methoxy, vanillin, 5-bromo, 5-bromo-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 3-bromo-4-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, unii-508wvs56pw, 3-bromo-4-hydroxy-5-methyloxy benzaldehyde, 5-bromovaniline, 5-bromovanilline
PubChem CID 18099
Nombre IUPAC 3-Bromo-4-hidroxi-5-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(C=O)=CC(Br)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal BrC6H2(OH)(OCH3)CHO
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.04
Porcentaje de pureza 97%