Learn More
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde 97%, Maybridge™
Código de producto. 10351453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10351453 10 g 10 g
10508463 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10351453 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB06293EA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 2973-76-4
Fórmula molecular C8H7BrO3
Peso molecular (g/mol) 231.05
Número MDL MFCD00006940
Clave InChI KLSHZDPXXKAHIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromovanillin, benzaldehyde, 3-bromo-4-hydroxy-5-methoxy, vanillin, 5-bromo, 5-bromo-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 3-bromo-4-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, unii-508wvs56pw, 3-bromo-4-hydroxy-5-methyloxy benzaldehyde, 5-bromovaniline, 5-bromovanilline
PubChem CID 18099
Nombre IUPAC 3-Bromo-4-hidroxi-5-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(C=O)=CC(Br)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal BrC6H2(OH)(OCH3)CHO
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.04
Porcentaje de pureza 97%