Learn More
3-Bromo-4-hidroxi-2-butanona(> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-4-hydroxy-2-butanone |
| CAS | 800370-12-1 |
| Fórmula molecular | C4 H7 Br O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Butanone, 3-bromo-4-hydroxy- (4CI, ACI), 3-Bromo-4-hydroxy-2-butanone (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7BrO2/c1-3(7)4(5)2-6/h4,6H,2H2,1H3 |
| SMILES | O=C(C)C(Br)CO |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-4-hidroxi-butan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 167.00118 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.9629 |