Learn More
3-Bromo-4-heptanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-4-heptanone |
| Densidad | 1.248 |
| Punto de ebullición | 39°C (1 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 75°C (167°F) |
| Índice de refracción | 1.458 |
| Cantidad | 10 g |
| Número UN | UN3265 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.08 |
| Porcentaje de pureza | 98% |