Learn More
3-Bromo-4-heptanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11300046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11300046 1 g 1 g
11390036 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11300046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32094.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 42330-10-9 | C7H13BrO | 193.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42330-10-9
Fórmula molecular C7H13BrO
Peso molecular (g/mol) 193.08
Número MDL MFCD09757526
Clave InChI SFKVBRLKXVRUQW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-bromo-4-heptanone, 4-heptanone, 3-bromo
PubChem CID 11469593
Nombre IUPAC 3-bromoheptan-4-ona
SMILES CCCC(=O)C(Br)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-heptanone
Densidad 1.248
Punto de ebullición 39°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Índice de refracción 1.458
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.08
Porcentaje de pureza 98%