Learn More
3-Bromo-4-formil-2,5-dihidro-2,2,5,5-tetrametil-1H-pirrol-1-iloxi, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-4-formyl-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrol-1-yloxy |
| CAS | 85591-99-7 |
| Fórmula molecular | C8 H14 O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O7/c1-2-14-8-5(11)3(9)4(10)6(15-8)7(12)13/h3-6,8-11H,2H2,1H3,(H,12,13)/t3?,4-,5?,6?,8-/m1/s1 |
| SMILES | CCO[C@@H]1OC([C@H](O)C(O)C1O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (3R,6R)-6-etoxi-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 222.193 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.074 |