Learn More
3-Bromo-4-fluorofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468268 5 g 5 g
15458268 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61702.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 27407-11-0 | Molecular Formula: C6H4BrFO | Molecular Weight: 190.999 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27407-11-0
Fórmula molecular C6H4BrFO
Peso molecular (g/mol) 190.999
Número MDL MFCD03425884
Clave InChI QWTULQLVGNZMLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-4-fluoro-phenol, phenol, 3-bromo-4-fluoro, pubchem1486, acmc-1cmha, ksc201s9b, 3-bromanyl-4-fluoranyl-phenol
PubChem CID 2783381
Nombre IUPAC 3-bromo-4-fluorofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-fluorophenol
Color Amarillo a verde
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 191
Porcentaje de pureza 98%
Forma física cristalino/a/s