Learn More
3-Bromo-4-fluorobifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11461000 25 g 25 g
11451000 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11461000 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25316.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 306935-88-6 | C12H8BrF | 251.098 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 306935-88-6
Fórmula molecular C12H8BrF
Peso molecular (g/mol) 251.098
Número MDL MFCD01571091
Clave InChI COWXPZSVUXHAFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-4-fluorobiphenyl, 3-bromo-4-fluoro-1,1'-biphenyl, acmc-20an8u, 1,1'-biphenyl,3-bromo-4-fluoro, 2-bromanyl-1-fluoranyl-4-phenyl-benzene
PubChem CID 2773367
Nombre IUPAC 2-bromo-1-fluoro-4-fenilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=C(C=C2)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-fluorobiphenyl
Cantidad 25 g
Número UN UN3151
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.1
Porcentaje de pureza 98%