Learn More
3-Bromo-4-fluorobifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451000 5 g 5 g
11461000 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11451000 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25316.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 306935-88-6 | C12H8BrF | 251.098 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 306935-88-6
Fórmula molecular C12H8BrF
Peso molecular (g/mol) 251.098
Número MDL MFCD01571091
Clave InChI COWXPZSVUXHAFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-4-fluorobiphenyl, 3-bromo-4-fluoro-1,1'-biphenyl, acmc-20an8u, 1,1'-biphenyl,3-bromo-4-fluoro, 2-bromanyl-1-fluoranyl-4-phenyl-benzene
PubChem CID 2773367
Nombre IUPAC 2-bromo-1-fluoro-4-fenilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=C(C=C2)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-fluorobiphenyl
Cantidad 5 g
Número UN UN3151
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.1
Porcentaje de pureza 98%