Learn More
Clorhidrato de 3-bromo-4-fluorobencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499536 5 g 5 g
11409546 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499536 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19280.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 202865-68-7 | Molecular Formula: C7H8BrClFN | Molecular Weight: 240.50 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202865-68-7
Fórmula molecular C7H8BrClFN
Peso molecular (g/mol) 240.50
Número MDL MFCD00143094
Clave InChI RSFNYNQGERWCMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride, 3-bromo-4-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 3-bromo-4-fluorobenzylamine hcl, 1-3-bromo-4-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 3-bromo-4-fluorophenyl methylamine, chloride, 1-3-bromo-4-fluorophenyl methylamine hydrochloride, benzenemethanamine, 3-bromo-4-fluoro-, hydrochloride, pubchem3226, 3-bromo-4-fluorobenzylaminehydrochloride, acmc-1bczm
PubChem CID 2724901
Nombre IUPAC (3-bromo-4-fluorofenil)metanamina; clorhidrato
SMILES Cl.NCC1=CC(Br)=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Punto de fusión 214°C to 218°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.5
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride