Learn More
3-Bromo-4-bromuro de fluorobenzilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477928
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
15477928 5 g 5 g
15487928 25 g 25 g
15497928 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 15477928
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H61399.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78239-71-1 | C7H5Br2F | 267.92 g/mol
3-Bromo-4-fluorobenzyl bromide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de 3-bromo-4-fluorobencílico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Sensible a la luz. Sensible a la humedad. Almacenar en argón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78239-71-1
Fórmula molecular C7H5Br2F
Peso molecular (g/mol) 267.92
Número MDL MFCD09037367
Clave InChI ZRWSODQPUJMFRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-4-fluorobenzyl bromide, 2-bromo-4-bromomethyl-1-fluorobenzene, 3-bromo-4-fluorobenzylbromide, benzene, 2-bromo-4-bromomethyl-1-fluoro, 2-bromanyl-4-bromomethyl-1-fluoranyl-benzene, pubchem24015, acmc-209pdt, 3-bromo-4-fluoro-benzyl bromide, 2-bromo-4-bromomethyl-1-fluoro-benzene, benzene,2-bromo-4-bromomethyl-1-fluoro
PubChem CID 12922710
Nombre IUPAC 2-bromo-4-(bromometil)-1-fluorobenceno
SMILES FC1=C(Br)C=C(CBr)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-fluorobenzyl bromide
Punto de fusión 41°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.92
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido