Learn More
Alcohol 3-bromo-4-fluorobenílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15483957 25 g 25 g
15473957 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30604.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77771-03-0 | C7H6BrFO | 205.026 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77771-03-0
Fórmula molecular C7H6BrFO
Peso molecular (g/mol) 205.026
Número MDL MFCD00143093
Clave InChI HNVVROFWONXXGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-4-fluorobenzyl alcohol, 3-bromo-4-fluorophenyl methanol, 3-bromo-4-fluorobenzylalcohol, 3-bromo-4-fluoro-phenyl-methanol, 3-bromo-4-fluorophenyl methan-1-ol, pubchem4884, 4-fluoro-3-bromobenzyl alcohol, 3-bromo-4-fluoro-benzyl alcohol, 4-fluoro-3-bromo-benzyl alcohol, 3-bromo-4-fluoro benzyl alcohol
PubChem CID 2773351
Nombre IUPAC (3-bromo-4-fluorofenil)metanol
SMILES C1=CC(=C(C=C1CO)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol
Punto de ebullición 80°C (0.5 mmHg)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.03
Porcentaje de pureza 97%