Learn More
3-Bromo-4-fluorobenzotrifluoruro, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11460571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460571 25 g 25 g
11440571 1 g 1 g
11450571 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460571 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20078.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68322-84-9
Fórmula molecular C7H3BrF4
Peso molecular (g/mol) 243.00
Número MDL MFCD00040938
Clave InChI RZJOIMPUMMQKFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-4-fluorobenzotrifluoride, 2-bromo-1-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl bromobenzene, 3-bromo-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, benzene, 2-bromo-1-fluoro-4-trifluoromethyl, 1-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-alpha,alpha,alpha-4-tetrafluorotoluene, pubchem1639, 3-bromo-4-fluoro trifluoromethyl benzene
PubChem CID 144295
Nombre IUPAC 2-bromo-1-fluoro-4-(trifluorometilo)benceno
SMILES FC1=CC=C(C=C1Br)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride
Densidad 1.71
Punto de ebullición 148°C to 149°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Índice de refracción 1.461
Cantidad 25 g
Beilstein 2093911
Formula Weight (peso de la fórmula) 243
Porcentaje de pureza 97%