Learn More
3-Bromo-4-fluorobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490913 5 g 5 g
11400923 25 g 25 g
11410923 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490913 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13318.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79630-23-2 | C7H3BrFN | 200.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79630-23-2
Fórmula molecular C7H3BrFN
Peso molecular (g/mol) 200.01
Número MDL MFCD00055432
Clave InChI JKCYKISVUIVZCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-cyano-2-fluorobromobenzene, benzonitrile, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluorobenzenecarbonitrile, 4-fluoro-3-bromobenzonitrile, 3-bromo-4-fluoro-benzonitrile, pubchem1580, 3-bromo-4-flurobenzonitrile, acmc-1bh34, 3-bromo,4-fluorobenzonitrile, ksc494e4j
PubChem CID 123579
Nombre IUPAC 3-bromo-4-fluorobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Punto de fusión 54°C to 58°C
Punto de ebullición 134°C to 136°C (33 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 8198509
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.01
Porcentaje de pureza 98%