Learn More
Ácido 3-bromo-4-fluorobenzoico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480598 5 g 5 g
11470598 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480598 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24711.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1007-16-5 | C7H3BrFO2 | 218.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1007-16-5
Fórmula molecular C7H3BrFO2
Peso molecular (g/mol) 218.00
Número MDL MFCD00042463
Clave InChI ONELILMJNOWXSA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-bromo-4-fluoro-benzoic acid, 4-fluoro-3-bromo benzoic acid, 3-bromo-4-fluorobenzoicacid, rarechem al bo 0604, buttpark 20\01-58, benzoic acid, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluorbenzoic acid, pubchem1320, 3-bromo-4-fiuorobenzoic acid, 5-bromo-4-fluorobenzoic acid
PubChem CID 70509
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(F)C(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Punto de fusión 138°C to 141°C
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 3-bromo-4-fluorobenzoato
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.01
Porcentaje de pureza 96%