Learn More
3-Bromo-4-fluorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459140 5 g 5 g
11469140 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459140 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15198.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77771-02-9 | C7H4BrFO | 203.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77771-02-9
Fórmula molecular C7H4BrFO
Peso molecular (g/mol) 203.01
Número MDL MFCD00042186
Clave InChI FAHZIKXYYRGSHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-3-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluoro-benzaldehyde, 3-bromo-4-fluoro benzaldehyde, pubchem2878, acmc-209pbm, 3-bromo4fluorobenzaldehyde, 3-bromo-4fluorobenzaldehyde, 3-bromo4-fluorobenzaldehyde, 3bromo-4-fluorobenzaldehyde
PubChem CID 173604
Nombre IUPAC 3-bromo-4-fluorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Punto de fusión 29°C to 33°C
Punto de ebullición 138°C to 139°C (2.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.574
Cantidad 5 g
Beilstein 5806226
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.01
Porcentaje de pureza 98%