Learn More
3-Bromo-4-fluoroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Bromo-4-fluoroaniline is used in organic synthesis as an intermediate of agrochemicals and active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 3-bromo-4-fluoroanilina se utiliza en síntesis orgánica como producto intermedio de productos agroquímicos y como principio activo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-4-fluoroaniline |
| Punto de fusión | 34°C to 36°C |
| Punto de ebullición | 235°C |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2811 |
| Sensibilidad | Air sensitive |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.01 |
| Porcentaje de pureza | 98% |