Learn More
3-Bromo-4-fluoroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389899 5 g 5 g
15413297 1 g 1 g
11399899 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11389899 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25610.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 656-64-4 | C6H5BrFN | 190.015 g/mol
3-Bromo-4-fluoroaniline is used in organic synthesis as an intermediate of agrochemicals and active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-bromo-4-fluoroanilina se utiliza en síntesis orgánica como producto intermedio de productos agroquímicos y como principio activo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 656-64-4
Fórmula molecular C6H5BrFN
Peso molecular (g/mol) 190.015
Número MDL MFCD03788559
Clave InChI KOWPUNQBGWIERF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-4-fluoro aniline, benzenamine, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluorobenzenamine, 3-bromo-4-fluorophenylamine, 3-bromo-4-fluoro-aniline, 3-bromo-4-fluoro-phenylamine, pubchem2924, acmc-209nrn, 3-bromo-4-fluoraniline, 3-bromo 4-fluoro-aniline
PubChem CID 2779286
Nombre IUPAC 3-bromo-4-fluoroanilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-fluoroaniline
Punto de fusión 34°C to 36°C
Punto de ebullición 235°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.01
Porcentaje de pureza 98%