Learn More
3'-Bromo-4'-fluoroacetofenona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11419597 25 g 25 g
11409597 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22091.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1007-15-4 | C8H6BrFO | 217.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1007-15-4
Fórmula molecular C8H6BrFO
Peso molecular (g/mol) 217.04
Número MDL MFCD00042466
Clave InChI SZDWTGAORQQQGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-bromo-4'-fluoroacetophenone, 3-bromo-4-fluoroacetophenone, 1-3-bromo-4-fluorophenyl ethanone, 1-3-bromo-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-bromo-4-fluorophenyl, 1-3-bromo-4-fluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-3-bromo-4-fluorobenzene, pubchem4100, acmc-1bol8, ksc499c8t
PubChem CID 70508
Nombre IUPAC 1-(3-bromo-4-fluorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(F)C(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Punto de fusión 55°C to 57°C
Punto de ebullición 150°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 3088698
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.04
Porcentaje de pureza ≥98%