Learn More
3-Bromo-4-fluoro-5-yodobenzaldehído, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15466247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15466247 1 g 1 g
15476247 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33441.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1356113-37-5
Fórmula molecular C7H3BrFIO
Peso molecular (g/mol) 328.91
Número MDL MFCD20486165
Clave InChI VZRIOLAMLBZGDB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 95567744
Nombre IUPAC 3-bromo-4-fluoro-5-iodobenzaldehyde
SMILES FC1=C(Br)C=C(C=O)C=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-fluoro-5-iodobenzaldehyde
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.9
Porcentaje de pureza 97%