Learn More
3-Bromo-4-fluoro-1H-indazol (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-4-fluoro-1H-indazole |
| CAS | 885521-60-8 |
| Fórmula molecular | C7H4N2FBr |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4BrFN2/c8-7-6-4(9)2-1-3-5(6)10-11-7/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | Fc1cccc2[nH]nc(Br)c12 |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-4-fluoro-1H-indazol |
| Peso molecular (g/mol) | 215.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.9542 |