Learn More
3-Bromo-4-fluoro-1,1'-bifenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-4-fluoro-1, 1'-biphenyl |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.1 |
| Porcentaje de pureza | 97% |