Learn More
3-Bromo-4-etoxi-fenol, TRC
Código de producto. 30345674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30345674 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30345674 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68912010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-ethoxy-phenol
CAS 1216224-85-9
Fórmula molecular C8H9BrO2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 3-Bromo-4-ethoxyphenol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9BrO2/c1-2-11-8-4-3-6(10)5-7(8)9/h3-5,10H,2H2,1H3
SMILES CCOc1ccc(O)cc1Br
Nombre IUPAC 3-bromo-4-etoxifenol
Peso molecular (g/mol) 217.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.9786
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.