Learn More
3-Bromo-4-etoxi-fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-4-ethoxy-phenol |
| CAS | 1216224-85-9 |
| Fórmula molecular | C8H9BrO2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-Bromo-4-ethoxyphenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9BrO2/c1-2-11-8-4-3-6(10)5-7(8)9/h3-5,10H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOc1ccc(O)cc1Br |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-4-etoxifenol |
| Peso molecular (g/mol) | 217.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.9786 |