Learn More
3-Bromo-4-(dibromometil)-5-hidroxi-2(5H)-furanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-4-(dibromomethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone |
| CAS | 132059-53-1 |
| Fórmula molecular | C5 H3 Br3 O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | BMX 3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3Br3O3/c6-2-1(3(7)8)4(9)11-5(2)10/h3-4,9H |
| SMILES | OC1OC(=O)C(=C1C(Br)Br)Br |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-3-(dibromometil)-2-hidroxi-2H-furan-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 350.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.7632 |