Learn More
3-Bromo-4-clorobenzotrifluoruro, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10376970 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10376970 25 g Frasco de vidrio 25 g
10190402 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10376970 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 137510250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 454-78-4
Fórmula molecular C7H3BrClF3
Peso molecular (g/mol) 259.45
Número MDL MFCD00018093
Clave InChI APSISOSWYXCEQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-chloro-4-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-4-chlorobenzotrifluoride, benzene, 2-bromo-1-chloro-4-trifluoromethyl, 3-bromo-4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-chloro-3-bromobenzotrifluoride, 3-bromo-4-chloro-a,a,a-trifluorotoluene, pubchem4837, ksc915a8j, apsisoswyxceqx-uhfffaoysa, 3-bromo-4-chloro-benzotrifluoride
PubChem CID 67988
Nombre IUPAC 2-bromo-1-cloro-4-(trifluorometilo)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -23°C to 22°C
Color Amarillo
Densidad 1.7400g/mL
Punto de ebullición 188°C to 190°C
Temperatura de inflamación 94°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H3(Cl)CF3
Índice de refracción 1.4980 to 1.5
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.45
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.