Learn More
3-Bromo-4-clorobenzotrifluoruro, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride |
| Punto de fusión | -23°C to -22°C |
| Densidad | 1.726 |
| Punto de ebullición | 191°C to 192°C |
| Temperatura de inflamación | 94°C (201°F) |
| Índice de refracción | 1.499 |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 1638470 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.44 |
| Porcentaje de pureza | 97% |