Learn More
Ácido 3-bromo-4-clorobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384116 5 g 5 g
11374116 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19244.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 42860-10-6 | C7H4BrClO2 | 235.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42860-10-6
Fórmula molecular C7H4BrClO2
Peso molecular (g/mol) 235.46
Número MDL MFCD00079706
Clave InChI NLEPZGNUPNMRGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-4-chloro-benzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-4-chloro, 4-chloro-3-bromobenzoic acid, pubchem3585, acmc-1cufe, 3-bromo-4-chlorobenzoicacid, ksc235m9l, timtec-bb sbb017622, zerenex e/9071912
PubChem CID 2735544
Nombre IUPAC ácido 3-bromo-4-clorobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(Br)=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Punto de fusión 218°C to 222°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2438796
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.47
Porcentaje de pureza 97%