Learn More
3-Bromo-4-cloroanisol, TRC
Código de producto. 30331990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331990 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30331990 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68213025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-chloroanisole
CAS 2732-80-1
Fórmula molecular C7H6BrClO
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Bromo-1-chloro-4-methoxy-benzene, 3-Bromo-4-chloro-anisole, 1-Bromo-2-chloro-5-methoxybenzene, 2-Bromo-1-chloro-4-methoxybenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6BrClO/c1-10-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,1H3
SMILES COc1ccc(Cl)c(Br)c1
Nombre IUPAC 2-Bromo-1-cloro-4-metoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 221.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.9291