Learn More
3-Bromo-4-cloro-7-fluoroquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-4-chloro-7-fluoroquinoline |
| CAS | 1204810-31-0 |
| Fórmula molecular | C9H4NFClBr |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H4BrClFN/c10-7-4-13-8-3-5(12)1-2-6(8)9(7)11/h1-4H |
| SMILES | Fc1ccc2c(Cl)c(Br)cnc2c1 |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-4-cloro-7-fluoroquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 260.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.92 |