Learn More
Ácido 3-bromo-4,6-difluorobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-4,6-difluorobenzoic Acid |
| CAS | 28314-83-2 |
| Fórmula molecular | C7H3BrF2O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 5-Bromo-2,4-difluoro-benzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3BrF2O2/c8-4-1-3(7(11)12)5(9)2-6(4)10/h1-2H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(Br)c(F)cc1F |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-bromo-2,4-difluorobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 237 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.9284 |