Learn More
3-Bromo-4,5-dimetoxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15274794 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15274794 5 g 5 g
15264794 1 g 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15274794 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450090050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 6948-30-7
Fórmula molecular C9H9BrO3
Peso molecular (g/mol) 245.07
Clave InChI ICVODPFGWCUVJC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81379
Nombre IUPAC 3-bromo-4,5-dimetoxibenzaldehído
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)Br)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4, 5-dimethoxybenzaldehyde
Punto de fusión 61°C to 63°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Sinónimo 5-bromoveratraldehyde, 3-bromo-4,5-dimethoxy benzaldehyde, 3,4-dimethoxy-5-bromobenzaldehyde, benzaldehyde,3-bromo-4,5-dimethoxy, benzaldehyde, 3-bromo-4,5-dimethoxy, 5-bromoveratric aldehyde, acmc-209ml7, cambridge id 7187634, 5-bromveratrumaldehyde
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.07
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2