Learn More
Éster terc-butílico de ácido(3-bromo-4,5-dihidro-isoxazol-5-ilmetil)carbámico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10402600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10402600 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10402600 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00099EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Bromo-4, 5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl)carbamic acid tert-butyl ester
CAS 109770-82-3
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C9H15BrN2O3
Número MDL MFCD08741480
Cantidad 10 g
Sinónimo tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-yl methyl carbamate, 3-bromo-4,5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl carbamic acid tert-butyl ester, n-boc-3-bromo-2-isoxazoline-5-methylamine, tert-butyl n-3-bromo-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl methyl carbamate, 3-bromo-4,5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, acmc-20a3tu, tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-yl methylcarbamate, 5-n-tert-butoxycarbonyl-aminomethyl-3-bromo-4,5-dihydroisoxazole, tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl methyl carbamate
Clave InChI AHAHZEKELWWMSJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1CC(Br)=NO1
Nombre IUPAC N-[(3-bromo-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-il)metil]carbamato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 279.13
PubChem CID 13637723
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.13