Learn More
3-Bromo-4-(4-isopropoxifenil)-1-(triisopropilsilil)-1H-pirrol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-4-(4-isopropoxyphenyl)-1-(triisopropylsilyl)-1H-pyrrole |
| CAS | 1831110-70-3 |
| Fórmula molecular | C22H34BrNOSi |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H34BrNOSi/c1-15(2)25-20-11-9-19(10-12-20)21-13-24(14-22(21)23)26(16(3)4,17(5)6)18(7)8/h9-18H,1-8H3 |
| SMILES | CC(C)Oc1ccc(cc1)c2cn(cc2Br)[Si](C(C)C)(C(C)C)C(C)C |
| Nombre IUPAC | [3-bromo-4-(4-propan-2-iloxifenil)pirrol-1-il]-tri(propan-2-il)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 436.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 435.1593 |