Learn More
3-Bromo-3-metil-2-butanona, TRC
Código de producto. 30330618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330618 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30330618 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67847350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-3-methyl-2-butanone
CAS 2648-71-7
Fórmula molecular C5H9OBr
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9BrO/c1-4(7)5(2,3)6/h1-3H3
SMILES CC(=O)C(C)(C)Br
Nombre IUPAC 3-bromo-3-metilbutan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 165.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.9837