Learn More
3-Bromo-3-metil-2-butanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-3-methyl-2-butanone |
| CAS | 2648-71-7 |
| Fórmula molecular | C5H9OBr |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9BrO/c1-4(7)5(2,3)6/h1-3H3 |
| SMILES | CC(=O)C(C)(C)Br |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-3-metilbutan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 165.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.9837 |