Learn More
3-Bromo-3-buten-1-ol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10734563 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10734563 10 g 10 g
10329143 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10734563 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368210100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 76334-36-6 | C4H7BrO | 151 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76334-36-6
Fórmula molecular C4H7BrO
Peso molecular (g/mol) 151
Número MDL MFCD00154041
Clave InChI RTKMFQOHBDVEBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-3-buten-1-ol, 3-buten-1-ol, 3-bromo, 3bb, zlchem 79, acmc-20an90, 3-bromanylbut-3-en-1-ol
PubChem CID 533975
Nombre IUPAC 3-bromobut-3-en-1-ol
SMILES C=C(CCO)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-3-buten-1-ol
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón
Densidad 1.5220g/mL
Punto de ebullición 175.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2=C(Br)CH2CH2OH
Índice de refracción 1.4949
Cantidad 10 g
Beilstein 01, IV, 2100
Gravedad específica 1.522
Formula Weight (peso de la fórmula) 151
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Líquido, se oscurece cuando se expone a la luz
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromo-3-buten-1-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.