Learn More
3-Bromo-2H-cromen-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-2H-chromen-2-one |
| CAS | 939-18-4 |
| Fórmula molecular | C9 H5 Br O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Bromo-2H-1-benzopyran-2-one, 3-Bromo-coumarin, 3-Bromocoumarin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H5BrO2/c10-7-5-6-3-1-2-4-8(6)12-9(7)11/h1-5H |
| SMILES | BrC1=Cc2ccccc2OC1=O |
| Nombre IUPAC | 3-bromocromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 225.039 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.947 |