Learn More
3-Bromo-2-nitropiridina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398886 1 g 1 g
11308896 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19523.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. View return policy
CAS: 54231-33-3 | C5H3BrN2O2 | 203.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54231-33-3
Fórmula molecular C5H3BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 203.00
Número MDL MFCD00955614
Clave InChI WFNISJZUJCKTLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-3-bromopyridine, pyridine, 3-bromo-2-nitro, 3-bromo-2-nitro-pyridine, pubchem4502, pubchem10100, acmc-1ay9l, #, ksc494a7n, 3-bromo-2-nitriopyridine
PubChem CID 594044
Nombre IUPAC 3-bromo-2-nitropiridina
SMILES [O-][N+](=O)C1=NC=CC=C1Br
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-nitropyridine
Punto de fusión 102°C to 106°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1637071
Formula Weight (peso de la fórmula) 203
Porcentaje de pureza ≥98%