Learn More
3-Bromo-2-nitrobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-2-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 882772-99-8 |
| Fórmula molecular | C7H4BrNO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4BrNO3/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9(11)12/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1c(Br)cccc1C=O |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-2-nitrobenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 230.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.9375 |