Learn More
3-Bromo-2-nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15417678 5 g 5 g
15427678 250 mg 250 miligramos
15407678 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15417678 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61169.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7138-15-0 | Molecular Formula: C6H5BrN2O2 | Molecular Weight: 217.022 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7138-15-0
Fórmula molecular C6H5BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 217.022
Número MDL MFCD08063248
Clave InChI GLKHLBAXHLAQBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-2-nitrobenzenamine, 2-amino-6-bromonitrobenzene, 3-bromo-2-nitrophenylamine, 3-bromo-2-nitro-phenylamine, pubchem3139, acmc-209oig, 3-bromo-2-nitro-aniline, ksc376s4f, 3-amino-2-nitrobromobenzene
PubChem CID 21852072
Nombre IUPAC 3-bromo-2-nitroanilina
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Br)[N+](=O)[O-])N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-nitroaniline
Color Rojo
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física cristalino/a/s